Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Palmitoylethanolamide ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLFA0180050
ENZOBMLFA0180050EA 204.6 EUR InStock
ENZOBMLFA0180050
Palmitoylethanolamide ≥98% (par CCM)
Palmitoylethanolamide
Endogenous cannabinoid. Weak ligand of CB1 (Ki=23.8µM) and CB2 (Ki=13.9µM) receptor. Inhibits fatty acid amide hydrolase (FAAH) (IC50=5.1µM). Immunosuppressant, anti-inflammatory, anti-nociceptive and anti-convulsant in vivo. The exact mode of action has not yet been revealed. It has been suggested that PEA: i) binds to a yet to be discovered cannabinoid receptor similar to CB2; ii) administered in vivo elicits the synthesis of endogenous agonists of CB2; iii) acts as an "entourage" compound by enhancing the activity and/or by influencing the turnover of endogenous agonists of CB2, possibly but not uniquely, by inhibiting their degradation.

  • Endocannabinoid

White solid.

Soluble in DMSO or 100% ethanol.


Formule: C₁₈H₃₇NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00020562
Numéro CAS: 544-31-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=280ad1b18125d034d4f10fe877668e0b58a66f09&vid=518d2c2c134e0bfa3c50d58ec547b2c9db34feaf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité