Eicosa-5Z,8Z-dienoic acid ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLFA0240001
ENZOBMLFA0240001EA 174.9 EUR InStock
ENZOBMLFA0240001
Eicosa-5Z,8Z-dienoic acid ≥98% (par CCM)
Eicosa-5Z,8Z-dienoic acid
Arachidonic acid analog.
Arachidonic acid analog lacking the C-11 and C-14 double bonds.
Soluble in ethanol or DMSO.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f612710e6a3cbdd2a61fad0f39dc2fb52b35a2f&vid=b645791030c8711330dd85a91925d884c9f87ac7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité