Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anandamide (18:2, n-6) ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLFA0260005
ENZOBMLFA0260005EA 67.1 EUR InStock
ENZOBMLFA0260005
Anandamide (18:2, n-6) ≥98% (par CCM)
Anandamide (18:2, n-6)
Endocannabinoid.

Anandamide analog.

Soluble in ethanol or DMSO.


Formule: C₂₀H₃₇NO₂
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 68171-52-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa94fa02a9518722109026fa3be27fd8f93f394f&vid=98cb7717c82013a0ae9dd8c825d8e08ce14d9c2e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité