Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Arachidonoylglycerol ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLFA0280005
ENZOBMLFA0280005EA 159.5 EUR InStock
ENZOBMLFA0280005
2-Arachidonoylglycerol ≥98% (par HPLC)
2-Arachidonoylglycerol
Cannabinoid receptor ligand.

Endogenous ligand for the CB₁ receptor (CB₁: Ki=58.3 nM); CB₂: Ki>3 µM) present in high levels in the CNS.

Soluble in DMSO or 100% ethanol.


Formule: C₂₃H₃₈O₄
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 53847-30-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95610c4d1ebb4ce70cd588fab62986e9b7e7ac1d&vid=051db11265c4921d9a1c44c6b2c134c54ecbae7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by NMR

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité