N-Arachidonylglycine ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLFA0290005
ENZOBMLFA0290005EA 57.2 EUR InStock
ENZOBMLFA0290005
N-Arachidonylglycine ≥98% (par CCM)
N-Arachidonylglycine
FAAH inhibitor
Endogenous anandamide-like compound. Lacks affinity for CB1 receptors (Ki>10µM), TRPV1 (EC50>10µM) and anandamide uptake (IC50>50µM), but inhibits fatty acid amide hydrolase (FAAH) (IC50=8.5µM-50µM, depending on cell type and species). Displays anti-inflammatory and analgesic activity. Identified as an insulin secretagogue in a primary beta-cell-based functional assay. Represents a new class of "lipoamino acids".
Formule: C₂₂H₃₅NO₃
Numéro MDL: MFCD03791313
Numéro CAS: 179113-91-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=102a96392aa9eaa10c1bc7e336e85886e9a53da8&vid=5ec3232097426b69e407134d9bed89627ef05b7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité