Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Arachidonyl-2-chloroethylamide ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLFA0320050
ENZOBMLFA0320050EA 401.5 EUR InStock
ENZOBMLFA0320050
N-Arachidonyl-2-chloroethylamide ≥98% (par CCM)
N-Arachidonyl-2-chloroethylamide
Cannabinoid receptor ligand.

Non-pungent, potent and highly selective agonist of the cannabinoid CB₁ receptor (Ki=1.4 nM). Displays >1’400-fold selectivity over CB₂ receptors (Ki=3.1 µM). Active in vivo.

Soluble in DMSO (25 mg/ml) or ethanol (25 mg/ml).


Formule: C₂₂H₃₈ClNO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683581
Numéro CAS: 220556-69-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46ebdd92fc3c19332785f37dc050e05f9294f3eb&vid=57be11d1790000288fd1f634d56bbf3da9331725&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
Appearance Pale yellow oil

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité