Virodhamine ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
BMLFA0360005
ENZOBMLFA0360005EA 179.3 EUR InStock
ENZOBMLFA0360005
Virodhamine ≥98% (par CCM)
Virodhamine
Cannabinoid receptor ligand.
Endogenous cannabinoid which has been found to occur at concentrations 2 to 9 fold greater than anandamide in peripheral tissue. It acts as a full agonist at the CB₂ receptor and an antagonist at the CB₁ receptor.
Soluble in DMSO (45 mg/ml), dimethyl formamide (40 mg/ml) or ethanol (20 mg/ml).
Formule: C₂₂H₃₇NO₂
Numéro MDL: MFCD06654562
Numéro CAS: 443129-35-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56e7946985f4d80308a40ab2148420e09611f998&vid=ce67a9bbd22a07d156f9704fd69d8dd0faf68474&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité