Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide oléique ≥99% (par GC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLFA0450010
ENZOBMLFA0450010EA 115.5 EUR InStock
ENZOBMLFA0450010
Acide oléique ≥99% (par GC)
Acide oléique
PKC activator

Major mono-unsaturated fatty acid constituent of olive oil occurring as the glyceride. Activates protein kinase C (PKC) in hepatocytes. Inhibitor of glucose production and food intake. Upregulates the expression of uncoupling protein-3 (UCP-3) in L6 myotubes. Promotes differentiation of cultured neuronal cells mediated via PPARβ and it induces a myofibroblast-like phenotype in mesangial cells.


Formule: C₁₈H₃₄O₂
Numéro MDL: MFCD00064242
Numéro CAS: 112-80-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=baf5ab4752035c37b69aa1659ff06525386a2a10&vid=3c2129cedad58b54e7677834241c93ae61ae992d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité