Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FN1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLFG60100100
ENZOBMLFG60100100EA 225 EUR InStock
ENZOBMLFG60100100
Anti-FN1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Fibronectins are high molecular weight, disulphide-linked, dimeric cell adhesion glycoproteins found in basement membranes and in the interstitial connective tissue matrix. A single fibronectin gene is subject to alternative splicing in a cell-type-, development- and age-regulated manner which gives rise to multiple molecular forms. In addition to their prominent role in adhesion, fibronectins have been reported to mediate various aspects of cellular interaction, including migration during development and wound-healing, haemostasis, and the regulation of cell growth and differentiation. Cellular fibronectins (cFn) are found in low amounts in normal human plasma and tissues, but they are abundant in the plasma of carcinoma patients and in the stroma of various carcinomas. In contrast, a soluble form of fibronectin produced by hepatocytes is readily detectable in plasma and becomes deposited in pericellular matrices and within tissues. This form of fibronectin, referred to as ‘plasma fibronectin’ (pFn), differs from cFn by the absence of an amino acid sequence, known as extra domain A1.

  • For Immunocytochemistry, Western Blot

Recognizes the extra domain A (ED) of cellular fibronectin (cFn). Detects a band of ~ 250kDa by Western blot. Recognizes cFN in malignant tumors, does not cross-react with benign tumors or normal tissues.

Type: Primary
Antigen: FIBRONECTIN
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité