Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

u-83836e ≥98% (par HPLC), solide blanc à blanc cassé

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLFR1010100
ENZOBMLFR1010100EA 161 EUR InStock
ENZOBMLFR1010100
u-83836e ≥98% (par HPLC), solide blanc à blanc cassé
u-83836e
Antioxidant.

The lazaroid prevents hydrogen peroxide-induced F₂ isoprostane production in renal proximal tubular cells and reduces secondary brain injury in a rabbit model of cryogenic trauma.

Soluble in water (30 mg/ml) or ethanol (>50 mg/ml).


Formule: C₃₀H₄₄N₆O₂
MW: 520,722 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09750018
Numéro CAS: 122003-11-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=463171a49f7737d1b568a7b3cbdb6faf762af26f&vid=777adfb623b28007105d4c495e47b93b2e28585b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité