Hinokitiol ≥98% (par GC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
Synonyms: beta-Thujaplicine, 2-Hydroxy-4-isopropylcyclohepta-2,4,6-trien-1-one
BMLFR1100250
ENZOBMLFR1100250EA 269 EUR InStock
ENZOBMLFR1100250
Hinokitiol ≥98% (par GC)
Hinokitiol
Chelator that can induce differentiation in tumor cells.
Hinokitiol (β-thujaplicin) is a potent metal chelator that induces differentiation and apoptosis in teratocarcinoma F9 cells and tyrosinase, most likely via metal chelation.
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059582
Numéro CAS: 499-44-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15762b3734d109d4cce2622d1e9f477c1c80559c&vid=3c5c8a9e754392c15bce0bc3f3b196a8534ad6d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (GC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité