L-Buthionine sulphoximine ≥97% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLFR1170500
ENZOBMLFR1170500EA 209 EUR InStock
ENZOBMLFR1170500
L-Buthionine sulphoximine ≥97% (par CCM)
L-Buthionine sulphoximine
L-Buthionine-sulfoximine (BSO) induces oxidative stress in cells by irreversibly inhibiting γ-glutamylcysteine synthetase, an essential enzyme for the synthesis of glutathione.
  • γ-Glutamyl transpeptidase inhibitor
White solid.
Soluble in water.
Formule: C₈H₁₈N₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067000
Numéro CAS: 83730-53-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6e83849b4c87d24829e2b15268370f196a49bf6&vid=3efd40665a75b8f0b12bf9ea687747d9c6806722&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité