Triacetyl resveratrol ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
BMLFR1190010
ENZOBMLFR1190010EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLFR1190010
Triacetyl resveratrol ≥98% (par CCM)
Triacetyl resveratrol
SIRT activator.
A resveratrol prodrug. One approach to increasing the half life of resveratrol in vivo is acetylation of the phenolic OH groups. Deacetylation presumably takes place in vivo or in intact cells via the action of intracellular esterases.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or 100% ethanol (warm) (8 mg/ml).
Formule: C₂₀H₁₈O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01546481
Numéro CAS: 42206-94-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d73517e02a1fbef1701d5d4357bdba24dd3f008&vid=33e205e44f9e83b13c35775810f35ddc05adad2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité