Clostridium difficile toxin A
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLG1400050
ENZOBMLG1400050EA 478 EUR InStock
ENZOBMLG1400050
Clostridium difficile toxin A
Tests microbiologiques Tests sur les anticorps Ag-AK, Seren
Clostridium difficile toxin A from Clostridium difficile, strain VPI10463 is a high potency toxin applicable to ELISA, antibody capture, cytotoxicity studies and LINE assay.
  • Minimal lot to lot variation
  • Single lot bulk quantities available
  • Lyophilised for ease of handling and long term stability
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité