Clostridium difficile toxin B
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLG1500050
ENZOBMLG1500050EA 1190 EUR InStock
ENZOBMLG1500050
Clostridium difficile toxin B
Tests microbiologiques Tests sur les anticorps Ag-AK, Seren
Clostridium difficile toxin B from Clostridium difficile, strain VPI10463 is a high purity toxin applicable to ELISA, antibody capture, cytotoxicity studies and LINE assay.
  • High potency retained following inactivation
  • Minimal lot-to-lot variation
  • Lyophilised for ease of handling and long term stability
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité