Clostridium difficile toxoid B
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLG1550050
ENZOBMLG1550050EA 1150 EUR InStock
ENZOBMLG1550050
Clostridium difficile toxoid B
Tests microbiologiques Tests sur les anticorps Ag-AK, Seren
Clostridium difficile toxoid A from Clostridium difficile, strain VPI10463 is a high potency toxin applicable to ELISA, antibody capture, cytotoxicity studies, immunogen and LINE assay.
  • Minimal lot-to-lot variation
  • Inactivated by formaldehyde
  • Lyophilised for ease of handling and long term stability
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité