Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Hydroxyfarnesylphosphonic acid (synthétique) ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLG2280001
ENZOBMLG2280001EA 174.9 EUR InStock
ENZOBMLG2280001
α-Hydroxyfarnesylphosphonic acid (synthétique) ≥98% (par CCM)
α-Hydroxyfarnesylphosphonic acid
Potent inhibitor of farnesyltransferase in isolated enzyme assays (IC50=30 nM) and in whole cells. Inhibition of farnesyltransferase is selective over geranylgeranyltransferase I and II (IC50=35.8 µM and 67 µM respectively). α-Hydroxyfarnesylphosphonic acid inhibited (1 µM) Ras processing in Ha-ras-transformed NIH 3T3 fibroblasts.

  • Farnesyltransferase inhibitor

Liquid. 


Formule: C₁₅H₂₇O₄P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00216148
Numéro CAS: 140633-12-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6ce0eaaa2467a8f7a1cde9607c9c41eabca5844&vid=bed1a5d10bc124abd88fae04165f4df5eb4d31a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité