Mevastatin sodium ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Mevastatin sodium salt
BMLG2380005
ENZOBMLG2380005EA 114 EUR InStock
ENZOBMLG2380005
Mevastatin sodium ≥98% (par HPLC)
Mevastatin sodium
This is the active carboxylate form of mevastatin. It is active in whole cells as well as in cell free assays.
  • HMG-CoA reductase inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in ethanol (20 mg/ml) and DMSO (30 mg/ml).
Formule: C₂₃H₃₅O₆·Na
MW: 430,51 g/mol
Point de fusion: 44…45 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 99782-89-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfde0c66fa8c5b700fe67f80f45e3808bce6e72c&vid=daa24ad50f2822e771a7cf705770c26e0abf0ce8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité