Mastoparan
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLG4100001
ENZOBMLG4100001EA 134.2 EUR InStock
ENZOBMLG4100001
Mastoparan
Protéines et Peptides
Mast cell degranulating peptide.
Cell permeable, amphiphilic, mast cell degranulating tetradecapeptide. Stimulates glycogenolysis and phospholipase D2 (PLD2) activity. Alters G-proteins in brain membranes. Directly activates G proteins by a mechanism analogous to that of G protein-coupled receptors. Acts preferentially on Gi and Go rather than Gs. Stimulates exocytosis and phosphoinositide breakdown in a variety of cells. Inhibits calmodulin, and activates PLA2. Acts as a mitogen in Swiss 3T3 cells and stimulates pertussis toxin-sensitive arachidonate release without phosphoinositide breakdown.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité