Mas 17
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLG4210001
ENZOBMLG4210001EA 134.2 EUR InStock
ENZOBMLG4210001
Mas 17
Protéines et Peptides
Inactive mastoparan analog.
Inactive analog of mastoparan (BML-G410). May be used as a negative control.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité