GP antagonist-2A
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLG5150001
ENZOBMLG5150001EA 159.5 EUR InStock
ENZOBMLG5150001
GP antagonist-2A
Protéines et Peptides
G protein antagonist
A G protein antagonist which selectively inhibits the activation of Gq by M1 muscarinic cholinergic receptors (mAChR). Not effective in inhibiting M2 mAChR-promoted GTP hydrolysis by Gi. Inhibition is reversible and competitive with respect to receptor binding to G proteins. Also inhibits activation by cholecystokinin receptor in pancreatic acini at 10 µM.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité