SCH-202676 ≥99% (par HPLC), solide jaune
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
BMLG5210010
ENZOBMLG5210010EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLG5210010
SCH-202676 ≥99% (par HPLC), solide jaune
SCH-202676
Blocks agonist and antagonist binding to G protein-coupled receptors.
SCH-202676
Soluble in DMSO (7 mg/ml, with warming).
Formule: C₁₅H₁₃N₃S·HBr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 70375-43-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fbcd00e5afae87a2439715e67dfcfa393b6b350&vid=7301b8ced0780bf681a29c1135aac0d5633cb07b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (HPLC)
Identity Determined by NMR
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité