13-cis-Retinoic acid ≥95% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
BMLGR1020500
ENZOBMLGR1020500EA 210.1 EUR InStock
ENZOBMLGR1020500
13-cis-Retinoic acid ≥95% (par CCM)
13-cis-Retinoic acid
Retinoic acid receptor ligand.
Retinoic acid is the active metabolite of vitamin A. It is a potent modulator of growth and differentiation exerting its effects by binding to nuclear retinoic acid receptors (RARs) which directly regulate gene expression. All trans retinoic acid binds to RAR α, β and γ subtypes with Kd values of 0.2, 0.4 and 0.2 nM respectively. RARs function as ligand-dependent transcription factors. Retinoic Acid also promotes the differentiation of mouse embryonic stem cells into adipocytes, neurons and glia in vitro. It guides development of the posterior part of the embryo.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or ethanol (10 mg/ml).
Formule: C₂₀H₂₈O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00079542
Numéro CAS: 4759-48-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f059265fe4a41ba59296f9e936e4bb832a28942d&vid=2f5f9871045d984db02c76a15ec32817c52de7b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95%
Appearance Orange solid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité