Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxyphenylretinamide ≥97% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger

BMLGR1030005
ENZOBMLGR1030005EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLGR1030005
4-Hydroxyphenylretinamide ≥97% (par CCM)
4-Hydroxyphenylretinamide
Retinoic acid receptor ligand.

An analog of all trans retinoic acid that shows antiproliferative activity on cultured human breast cancer cells. Highly selective activator of retinoid receptors. Induces apoptosis in malignant hemopoietic cell lines.

Soluble in DMSO (25 mg/ml) or 100% ethanol (25 mg/ml).


Formule: C₂₆H₃₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00792674
Numéro CAS: 65646-68-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75112d4c418c64b5e8cf3bab8968c900f94d18b2&vid=63d5aebe74fc04ea9b0228eb7c47103e0027ec59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Synthetic
Purity ≥97% (TLC)
Appearance Orange solid

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité