TTNPB ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
BMLGR1050005
ENZOBMLGR1050005EA 134.2 EUR InStock
ENZOBMLGR1050005
TTNPB ≥98% (par HPLC)
TTNPB
Retinoic acid receptor ligand.
Retinoic acid analog which acts as a selective RAR agonist.
Soluble in DMSO or ethanol (with gentle warming).
Formule: C₂₄H₂₈O₂
Numéro MDL: MFCD00673917
Numéro CAS: 71441-28-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0554ac8463ed5a86a9883328aaae1c2551633744&vid=a6574f16040a1e8075f92a85aecab07d5ef2d5c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by H-NMR
Appearance White crystalline solid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité