Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methoprene acid ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention

BMLGR1060005
ENZOBMLGR1060005EA 117.7 EUR InStock
ENZOBMLGR1060005
Methoprene acid ≥98% (par CCM)
Methoprene acid
Retinoid X receptor ligand.

Methoprene acid is an analog of the insect growth regulator, juvenile hormone. It binds directly to RXR and is a transcriptional activator in both insect and mammalian cells. It is RXR specific and does not activate the RAR pathway.

Soluble in DMSO or methanol.


Formule: C₁₆H₂₈O₃
Numéro MDL: MFCD01317817
Numéro CAS: 53092-52-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a29a78fe62a678f5fb197e49e248060a506d11f3&vid=7113c17bae297a4bb7b032799d3f176aa01c90fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
Appearance ale yellow oil

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité