Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acitretin ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (2E,4E,6E,8E)-9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid

BMLGR1080010
ENZOBMLGR1080010EA 164 EUR InStock
ENZOBMLGR1080010
Acitretin ≥98% (par CCM)
Acitretin
Retinoic acid receptor ligand.

Acitretin is a synthetic aromatic analog of all trans retinoic acid with increased stability in vivo. It is the active free acid form of the antipsoriatic drug etretinate. Displays antiproliferative effect and induces apoptosis in kaposi's sarcoma cells.

Soluble in DMSO.


Formule: C₂₁H₂₆O₃
MW: 326,4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866632
Numéro CAS: 55079-83-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed79ca18e560df0153ddd7c281e9293bef6b1585&vid=3ce27ab19b5015f55312bfa36a992b93f7d7906b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité