AC-55469 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLGR1120010
ENZOBMLGR1120010EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLGR1120010
AC-55469 ≥98% (par HPLC)
AC-55469
AC-55649 is potent and subtype selective agonist at RARβ2 ( EC50=6.9 µM). It inhibits proliferation of MCF-7 cells and induces differentiation in a neuronal cell line.
  • Retinoic acid receptor ligand
White to gray, Crystals or crystalline powder
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00157040
Numéro CAS: 59662-49-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21eda9ae470a4095943dd3cbabd380927921ed12&vid=8dab5a1567eeed6c4b2fcc6a4fde84ce8e26cc6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité