3,3'-Méthylènebis(1H-indole) ≥98% (par HPLC), poudre blanc cassé
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
BMLGR2070250
ENZOBMLGR2070250EA 350.9 EUR InStock
ENZOBMLGR2070250
3,3'-Méthylènebis(1H-indole) ≥98% (par HPLC), poudre blanc cassé
3,3'-Méthylènebis(1H-indole)
Ah receptor antagonist.
A partial antagonist for the aryl hydrocarbon receptor. Induces apoptosis in human cancer cells. Activates cytochrome P-450 1A2.
Soluble in DMSO.
Formule: C₁₇H₁₄N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00195766
Numéro CAS: 1968-05-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9cd4f2f49aaf34c38192a73b51c59060e22432f&vid=1293df9ac089230f4ed07c71484b2cf5586a6e0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité