TCPOBOP ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLGR2450025
ENZOBMLGR2450025EA 174.9 EUR InStock
ENZOBMLGR2450025
TCPOBOP ≥98% (par CCM)
TCPOBOP
Constitutive androstane receptor (CAR) activator.
TCPOBOP is an activator of the mouse constitutive androstane receptor (CAR) and a potent inducer of cytochrome P450 monoxygenase activity and also have a potent tumor-promoting activity and hepatocarcinogenic effects in mice but not in rats.
Soluble in DMSO (5 mg/ml).
Formule: C₁₆H₈Cl₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057368
Numéro CAS: 76150-91-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9da8be96e7bd2650089ca5d00837755f30fa392c&vid=f3d269a9c76b95a70ea10d0d7408b9e1ca887c50&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Synthetic
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité