WAY-200070 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
BMLGR2470010
ENZOBMLGR2470010EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLGR2470010
WAY-200070 ≥98% (par CCM)
WAY-200070
Estrogen receptor ligand.
Selective estrogen receptor ERβ agonist displaying 68-fold greater selectivity over ERα (EC50 = 2 and 155 nM, respectively). It stimulates galanin expression in GnRH neurons and displays anxiolytic/antidepressant activity in various in vivo rodent models (administration to mice at 30 mg/kg s.c.).
Soluble in DMSO (12 mg/ml) or 100% ethanol (2.5 mg/ml).
Formule: C₁₃H₈BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16618385
Numéro CAS: 440122-66-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e8ff619008508f83f5e8cdb038bcc7ae82bd037&vid=419e8abd9c20d48475b83edf4719d655116e58fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
Appearance Off-white solid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité