2,3-Bis(4-hydroxyphényl)propanenitrile ≥98% (par CCM), solide blanc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
BMLGR2480050
ENZOBMLGR2480050EA 542.3 EUR InStock
ENZOBMLGR2480050
2,3-Bis(4-hydroxyphényl)propanenitrile ≥98% (par CCM), solide blanc
2,3-Bis(4-hydroxyphényl)propanenitrile
Estrogen receptor β activator.
Selective estrogen receptor ERβ agonist displaying 70-fold greater selectivity over ERα (EC50 = 0.85 and 66 nM, respectively). It displays neuroprotective activity in various in vitro and in vivo models.
Soluble in DMSO (10 mg/ml) or 100% ethanol (1.5 mg/ml).
Formule: C₁₅H₁₃NO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01695412
Numéro CAS: 1428-67-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0838b5f3de6ed867da1cb2e10114ddffddabacd&vid=559462819db494f6e2ddf1628f9c2f4f0ac96f72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité