Actinomycine D (de Streptomyces parvulus) ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
BMLGR3000005
ENZOBMLGR3000005EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLGR3000005
Actinomycine D (de Streptomyces parvulus) ≥98% (par CCM)
Actinomycin D
An intercalating transcription inhibitor and antineoplastic antibiotic. Inhibits transcription by binding to DNA at dG residues. Induces apoptosis in many cell lines, but suppresses in PC12 cells induced by topoisomrease II inhibitor etopside. Used at 5-10 µg/mL in cell culture for halting transcription. The product is not sterile.
Red-orange crystalline solid
Soluble in DMSO (>20 mg/mL), 100% ethanol (1 mg/mL) or methanol
Formule: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005033
Numéro CAS: 50-76-0
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cde9b7d28f0132d28e65c4135b94a831303eb34&vid=d38d0403aca86c9ce2901f80c447277fbdf95b76&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité