Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chromomycin A3 (de Streptomyces griseus) ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLGR3020010
ENZOBMLGR3020010EA 317.9 EUR InStock
ENZOBMLGR3020010
Chromomycin A3 (de Streptomyces griseus) ≥98% (par CCM)
Chromomycin A3
Chromomycin A3 is a GC-specific DNA ligand which inhibits transcription. It may be used as a fluorescent DNA stain. Antibiotic. Cell permeable fluorescent dye that cann be used with Bisbenzimide H33258 to distinguish chromosomes by their total DNA concentration and their DNA base composition. Does not intercalate. Ex(max): 445 nm;  Em(max): 575 nm.

Yellow solid

Soluble in 100% ethanol, DMSO or ethyl acetate (10 mg/mL)

Conditionnement: Shipping temperature: Ambient


Formule: C₅₇H₈₂O₂₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043151
Numéro CAS: 7059-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20ed2650e8a5148542b7932c7581dcdf90dc9139&vid=e5bc3a43356216b40bb3eb33b1930be867170a05&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité