Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mithramycin A (de Streptomyces argillaceus) ≥95% (par HPLC, TLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLGR3050001
ENZOBMLGR3050001EA 66 EUR InStock
ENZOBMLGR3050001
Mithramycin A (de Streptomyces argillaceus) ≥95% (par HPLC, TLC)
Mithramycin A
Mithramycin noncovalently interacts with G-C-rich duplex DNA in the presence of Mg2+ or Zn2+. It induces differentiation of leukemic cells accompanied by an early decrease in c-myc expression. It selectively inhibits collagen-1 gene expression in human fibroblasts.

Yellow solid

Soluble in phosphate buffered saline (1 mg/mL), 100% ethanol, DMSO or methanol

Conditionnement: Shipping temperature: Ambient


Formule: C₅₂H₇₆O₂₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00135618
Numéro CAS: 18378-89-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=016e400d08cf09e3f5e12de6357f4ce7a01c7177&vid=0ed5260015a2f398c34c2d9d2bb6c6a16ab5fe8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité