Coumermycin A1 ≥97% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLGR3170005
ENZOBMLGR3170005EA 182 EUR InStock
ENZOBMLGR3170005
Coumermycin A1 ≥97% (par CCM)
Coumermycin A1
Inhibits supercoiling activity of gyrase by binding to the gyrase B domain – but more importantly is a novel cell permeable dimerizing ligand for gyrase B fusion proteins. Has been used to dimerize a variety of signaling proteins such as Raf1, JAK2, Tyk and L-selectin.
  • White to light yellow solid
Soluble in DMSO
Formule: C₅₅H₅₉N₅O₂₀
MW: 1110,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 4434-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité