Prima-1 ≥98% (par CCM), solide blanc à blanc cassé
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
Synonyms: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-3-quinuclidinone, 2,2-Bis(hydroxymethyl)quinuclidin-3-one
BMLGR3330005
ENZOBMLGR3330005EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLGR3330005
Prima-1 ≥98% (par CCM), solide blanc à blanc cassé
Prima-1
p53 activator.
Novel cell-permeable p53 reactivating agent. Restores sequence-specific DNA binding and the active conformation to mutant p53 (in 13 of 14 p53 mutants tested) in vitro and in living cells. Induces apoptosis in human tumor cell lines and displays antitumor activity in mice.
Soluble at 25 mg/ml in ethanol, 100% DMSO and DMF. Soluble at 10 mg/ml in water.
Attention: Product is not sterile.
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,223 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04974196
Numéro CAS: 5608-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05f7864a444f31113dafbeede5ea2ab04c67b820&vid=f4535ec2ffc9f161f28a77c255dab09c7d0727a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité