ITSA-1 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLGR3500025
ENZOBMLGR3500025EA 110 EUR InStock
ENZOBMLGR3500025
ITSA-1 ≥98% (par CCM)
ITSA-1
HDAC inhibitor
ITSA-1 is a cell permeable benzotriazole amide that counteracts trichostatin A (Prod. No. BML-GR309) induced cell cycle arrest, histone acetylation and transcriptional activation but not the activity of other HDAC inhibitors.
Formule: C₁₃H₇Cl₂N₃O
Numéro MDL: MFCD00195103
Numéro CAS: 200626-61-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc75d0839504c4383b0d150f368acf6c2fa7286&vid=4f1d8d40ccf2af50728ef93db1a8aeccef453b16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité