Tubacin ≥96%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLGR3620500
ENZOBMLGR3620500EA 512.6 EUR InStock
ENZOBMLGR3620500
Tubacin ≥96%
Tubacin
HDAC inhibitor
Synthetic.
Tubacin (tubulin acetylation inducer) is a highly potent and selective, reversible, cell-permeable inhibitor of HDAC6 (IC50=0.004µM). IC50's for the other HDACs are 1000-fold higher, making tubacin both more selective and more potent than Tubastatin A, which also inhibits HDAC8. Concentration in cell culture experiments typically ranges from 2-50µM.
Formule: C₄₁H₄₃N₃O₇S
Numéro MDL: MFCD28144524
Numéro CAS: 537049-40-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb49ddc510ff38953485a2df03c4d28f7abddd1f&vid=d99e406b36944f695b1c0fb495d8dec085d67666&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité