8(S)-Hydroxyeicosa-5Z,9E,11Z,14Z-tetraenoic acid (HETE) solution 50 µg/ml dans l'éthanol , 99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
BMLH0080050
ENZOBMLH0080050EA 316 EUR InStock
ENZOBMLH0080050
8(S)-Hydroxyeicosa-5Z,9E,11Z,14Z-tetraenoic acid (HETE) solution 50 µg/ml dans l'éthanol , 99% (par HPLC)
8(S)-Hydroxyeicosa-5Z,9E,11Z,14Z-tetraenoic acid (HETE)
Activator of PKC and PPARα.
Biosynthesis in human neutrophils, phorbol ester-treated mouse epidermis and by hepatic microsomal cytochrome P-450. Chemotactic for neutrophils. Activator of PPARα. Activates mouse skin protein kinase C (PKC).
Formule: C₂₀H₃₂O₃
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 98462-03-4
ONU: 1170
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfd0d0941832807b613d62faf2406056edc1da83&vid=65d21b1d453d5b9ff9ccb0f471ef3fe3a43cd149&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration 50 μg/ml
Formulation In ethanol
Purity ≥99% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité