12(R)-Hydroxyeicosa-5Z,8Z,10E,14Z-tetraenoic acid (HETE) ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLH1120050
ENZOBMLH1120050EA 314.6 EUR InStock
ENZOBMLH1120050
12(R)-Hydroxyeicosa-5Z,8Z,10E,14Z-tetraenoic acid (HETE) ≥99%
12(R)-Hydroxyeicosa-5Z,8Z,10E,14Z-tetraenoic acid (HETE)
Biosynthesis in psoriatic skin and corneal epithelial cells via cytochrome P-450. More potent than 12(S)-HETE in inducing human leukocyte chemokinesis and aggregation. Proinflammatory effects in human skin. Inhibits renal, cardiac and corneal Na+,K+-ATPase. Reduces intraocular pressure.
  • ATPase inhibitor
Biosynthesis in psoriatic skin and corneal epithelial cells via cytochrome P-450. More potent than 12(S)-HETE in inducing human leukocyte chemokinesis and aggregation. Proinflammatory effects in human skin. Inhibits renal, cardiac and corneal Na+,K+-ATPase. Reduces intraocular pressure.
Formule: C₂₀H₃₂O₃
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 82337-46-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e78cd8129c69f840beec88ed472c856174cc4eee&vid=9d8f88eb0ea2dc5774ae1143a49ed6f3790acb78&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité