13(S)-Hydroxyoctadeca-9Z,11E-dienoic acid ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLHO0130050
ENZOBMLHO0130050EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLHO0130050
13(S)-Hydroxyoctadeca-9Z,11E-dienoic acid ≥99%
13(S)-Hydroxyoctadeca-9Z,11E-dienoic acid
Inhibits thromboxane production in human platelets
Biosynthesis in rabbit peritoneal serous membranes, atherosclerotic plaques, healthy blood vessels, psoriatic skin, endothelial cells. Stimulates prostacyclin production by endothelial cells. Inhibits thromboxane production in human platelets. Inhibits platelet and tumor cell adhesion to endothelium. Antagonizes 12-HETE-induced tumor cell adhesion to endothelium. Stimulates DNA synthesis in BALB/c 3T3 fibroblasts.
Formule: C₁₈H₃₂O₃
Numéro MDL: MFCD00065833
Numéro CAS: 29623-28-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ff65ea86dc3c0e131b33ef4d29d3945424c92f2&vid=3d3d3ebca2f53e168b8167a3b53f0d58eb2ec120&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité