12(S)-Hydroperoxyeicosa-5Z,8Z,10E,14Z-tetraenoic acid (HPETE) ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 12(S)-HPETE
BMLHP0120050
ENZOBMLHP0120050EA 359 EUR InStock
ENZOBMLHP0120050
12(S)-Hydroperoxyeicosa-5Z,8Z,10E,14Z-tetraenoic acid (HPETE) ≥98%
12(S)-Hydroperoxyeicosa-5Z,8Z,10E,14Z-tetraenoic acid (HPETE)
Primary metabolite of arachidonic acid via the 12-lipoxygenase pathway. Inhibits thromboxane synthase. Inhibits platelet aggregation via activation of guanylate cyclase (100% at 5µM). Stimulates leukotriene biosynthesis. Potent and selective inhibitor of Ca2+-calmodulin-dependent protein kinase II (IC50=0.7µM). Endogenous TRPV1 agonist (Ki=0.35µM).
  • Thromboxane synthase inhibitor
Liquid.
Soluble in DMSO or dimethyl formamide; slightly soluble in PBS, pH 7.2 (0.8mg/ml) or 0.1M Na2CO3 (2mg/ml).
Formule: C₂₀H₃₂O₄
MW: 336,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 71774-10-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=428867265ebd26c4753526856b0414bf8dd96a58&vid=582ee60bb6249d23094f4aaa36e32d25cc1ab74d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité