Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Hydroxyalprazolam ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention

BMLJ1250005
ENZOBMLJ1250005EA 435 EUR InStock
ENZOBMLJ1250005
α-Hydroxyalprazolam ≥98% (par CCM)
alpha-Hydroxyalprazolam
Metabolite of alprazolam.

Soluble in DMSO (2.5 mg/ml) or ethanol (2.5 mg/ml).

Attention: Store, as supplied, at room temperature for up to 1 year. Store solutions at -20 °C for up to 3 months.


Formule: C₁₇H₁₃CIN₄O
MW: 324,8 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 37115-43-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95e4b61bb8cff2fd4387331916ecc4b83ec2f91b&vid=c154366d64b978ed8db3fb002134724fed8a2b98&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité