Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxytriazolam ≥97% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention

BMLJ1310005
ENZOBMLJ1310005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLJ1310005
4-Hydroxytriazolam ≥97% (par HPLC)
4-Hydroxytriazolam
Metabolite of triazolam.

Soluble in DMSO (5 mg/ml warm) or methanol (1 mg/ml warm).


Formule: C₁₇H₁₂Cl₂N₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 65686-11-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7213357c5ec495ff6bfa7599c8fb30a93565136f&vid=9b7f8ca7ffed0fd99afd6ec66cec33f13caeea54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% (HPLC)
Source Synthetic

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité