15-Ketoeicosa-6E,8Z,11Z,13E-tetraenoic acid ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
BMLK0150050
ENZOBMLK0150050EA 218.9 EUR InStock
ENZOBMLK0150050
15-Ketoeicosa-6E,8Z,11Z,13E-tetraenoic acid ≥95% (par HPLC)
15-Ketoeicosa-6E,8Z,11Z,13E-tetraenoic acid
Biosynthesis via 15-OH prostaglandin dehydrogenase from lung and liver microsomes and by a nonenzymatic process.
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 81416-72-0
ONU: 1170
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ea5566f1fb21f9d24fdc30ac2b81372cd7784b0&vid=c68e4ebf7159a6ba9e05e62351eb3ebb32086878&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (HPLC)
Concentration (for 50 µg size) 50 µg/ml for 50 µg size
Concentration (for 1 mg size) 1 mg/ml
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité