Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Minoxidil ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention

BMLKC1250500
ENZOBMLKC1250500EA 394 EUR InStock
ENZOBMLKC1250500
Minoxidil ≥98% (par HPLC)
Minoxidil
K⁺ channel activator.

A selective ATP-sensitive K⁺ (KATP) channel opener. It is metabolised to the more active sulphate in vivo. A clinically useful anti-alopecia. Antihypertensive. Stimulates renin secretion. Potent vascular smooth muscle relaxant.

Soluble in 100% ethanol (29 mg/ml), DMSO (6.5 mg/ml) or water (2.2 mg/ml).


Formule: C₉H₁₅N₅O
Numéro MDL: MFCD00063409
Numéro CAS: 38304-91-5
Merck Index: 14,06203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b5385668cecc96cfa6b146cafb35271670aad84&vid=0487d1352f3e327bf97a9d568dcb276d9b2189af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité