Valinomycin ≥97% (par CCM), solide blanc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLKC1400025
ENZOBMLKC1400025EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLKC1400025
Valinomycin ≥97% (par CCM), solide blanc
Valinomycin
Potassium ionophore.
  • Isolated from Streptomyces fulvissimus
  • White crystalline solid
Induces mitochondrial swelling and apoptosis in CHO cells and other cell lines. It antagonises endothelin-induced vasoconstriction (IC50=0,3 µM).
Soluble in 100% ethanol (50 mg/ml), acetic acid, chloroform, DMSO or ether
Informations de commande: Shipped at ambient temperature
Formule: C₅₄H₉₀O₁₈N₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005114
Numéro CAS: 2001-95-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cac1f258e143bce5314c816b03976851d9b61e50&vid=4dc668197ee390048e58f5860abfec72c8bf3455&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité