4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidone ≥95%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLKC1600250
ENZOBMLKC1600250EA 262 EUR InStock
ENZOBMLKC1600250
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidone ≥95%
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidone
Gabapentin-lactam but not gabapentin reduces protein aggregates and improves motor performance in a transgenic mouse model of Huntington’s disease. It opens mitochondrial ATP-dependent potassium channels.
Formule: C₉H₁₅NO
MW: 153,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00177938
Numéro CAS: 64744-50-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7081be438aba8ae55cf702da011f8e40dcdb1a1c&vid=37bf94fcd826795851ac7b9965d24129769df5fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité