alpha-Dendrotoxin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLKC1670140
ENZOBMLKC1670140EA 612.7 EUR InStock
ENZOBMLKC1670140
alpha-Dendrotoxin
Protéines et Peptides
K⁺ channel blocker
alpha-Dendrotoxin is isolated from Dendroaspis angusticeps snake venom, by modification of the procedures of Harvey and Benishin and purified to homogeneity. α-Dendrotoxin blocks Kv1,1 and Kv1,2 channels (IC50= 0,4 to 4 and 1,1 to 12 nM in oocytes respectively, with higher values for mammalian cells). In addition, the toxin was shown to block also Kv1,6 (IC50= 9-25 nM).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité